Fontos dokumentumok
409189
Glycerol ethoxylate-co-propoxylate triol
average Mn ~2,600
About This Item
Javasolt termékek
form
solid
molekulatömeg
average Mn ~2,600
törésmutató
n20/D 1.462 (lit.)
sűrűség
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCCO.OCCCO.OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3.C3H8O2.C2H6O2/c4-1-3(6)2-5;4-2-1-3-5;3-1-2-4/h3-6H,1-2H2;4-5H,1-3H2;3-4H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZTVLGYSTCFTIBJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)