Merck
373885
Sigma-Aldrich
Glycerol propoxylate-block-ethoxylate
average Mn ~5,300
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H22O7
CAS-szám:
Molekulatömeg:
230.26
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
gőzsűrűség
>1 (vs air)
gőznyomás
<0.3 mmHg ( 20 °C)
leírás
functionality 2.5
molekulatömeg
average Mn ~5,300
tartalmaz
400-800 ppm BHT as inhibitor
összetétel
ethoxylate, 15%
propoxylate, 85%
sűrűség
1.013 g/mL at 25 °C
SMILES string
OCCO.CC(O)CO.OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3.C3H8O2.C2H6O2/c4-1-3(6)2-5;1-3(5)2-4;3-1-2-4/h3-6H,1-2H2;3-5H,2H2,1H3;3-4H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VKVYTKULMKDWLP-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)