Merck
410284
Sigma-Aldrich
Glycerol propoxylate
average Mn ~266
Szinonimák:
Glycerol propoxylate (1PO/OH)
About This Item
Lineáris képlet:
HO(C3H6O)nCH[CH2(OC3H6)nOH]2
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.23
gőzsűrűség
>1 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
<0.3 mmHg ( 20 °C)
Forma
liquid
molekulatömeg
average Mn ~266
törésmutató
n20/D 1.46
oldhatóság
H2O: soluble 1.000 g/L
sűrűség
1.09 g/mL at 25 °C
SMILES string
O(C(OCCC(O)CO)OCCC(O)CO)CC(O)CO
InChI
1S/C12H26O9/c13-5-9(16)1-3-19-12(21-8-11(18)7-15)20-4-2-10(17)6-14/h9-18H,1-8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZSKSVMDBXFSLMZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Glycerol propoxylate is a triol material with azig-zag structure having a polypropylene glycol unit with three hydroxy end groups. It is a hydrophobic macromonomer widely used in the preparation of crosslinked polymers due to the presence of multiple reaction sites in the branched structure. It can also be used as a plasticizer to impart good elasticity to the materials.
Alkalmazás
Glycerol propoxylate can be used as a macromonomer to prepare reusablegel oil sorbents for oil spill clean-up.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Oil loving hydrophobic gels made from glycerol propoxylate: Efficient and reusable sorbents for oil spill clean-up
Soner Kizil and Hayal
Journal of Environmental Management, 196, 330-339 (2017)
Mechanical Properties and Thermal Decomposition Behaviors of Hydroxyl-Terminated Polybutadiene/Glycerol Propoxylate Blend and Its Application to Ammonium Nitrate-Based Propellants
Makoto Kohga and Ryoto Togashi
Propellants, Explosives, Pyrotechnics, 46, 1016-1022 (2021)