Merck
418749
Sigma-Aldrich
Pentaerythritol propoxylate (5/4 PO/OH)
average Mn ~426
Szinonimák:
Pentaerythritol propoxylate (17/8 PO/OH)
About This Item
Lineáris képlet:
C[CH2[OCH2CH(CH3)]nOH]4
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
form
viscous liquid
Minőségi szint
molekulatömeg
average Mn ~426
törésmutató
n20/D 1.464
bp
>300 °C (lit.)
sűrűség
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(O)CO.OCC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C17H36O8.C5H12O4/c18-5-1-9-22-13-17(14-23-10-2-6-19,15-24-11-3-7-20)16-25-12-4-8-21;6-1-5(2-7,3-8)4-9/h18-21H,1-16H2;6-9H,1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PWIIWDSISSNGLT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Pentaerythritol propoxylate (5/4 PO/OH) is a pentaerythriol based branched polymer that can be used as a crystallization agent to generate ordered, high resolution diffraction quality crystals.
Alkalmazás
Pentaerythritol propoxylate may be used as a precipitant in reservoir solution for the crystallization of Phosphate Transporter(PiPT) and Aggregation Suppressing Protein A(AgsA). It may also acts as a reservoir solution for Phytosulfokine (PSK)- receptor PSKR- and somatic embryogenesis receptor-like kinases (SERKs) complex.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
377.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
192 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Allosteric receptor activation by the plant peptide hormone phytosulfokine.
Wang J, et al.
Nature, 525(7568), 265-265 (2015)
Crystal structure of a eukaryotic phosphate transporter.
Pedersen BP, et al.
Nature, 496(7446), 533-533 (2013)
Pentaerythritol propoxylate: a new crystallization agent and cryoprotectant induces crystal growth of 2-methylcitrate dehydratase.
Gulick A, et al.
Acta Crystallographica Section D, Biological Crystallography, 58(2), 306-309 (2002)
Multiple oligomeric structures of a bacterial small heat shock protein.
Mani N, et al.
Scientific Reports, 6(7446), 24019-24019 (2016)