Fontos dokumentumok
306185
Polyethylenimine
80% ethoxylated solution, 37 wt. % in H₂O
Szinonimák:
PEI
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Polyethylenimine, 80% ethoxylated solution, 37 wt. % in H2O
Forma
liquid
Minőségi szint
molekulatömeg
Mw 110,000
koncentráció
37 wt. % in H2O
pH
12
átmeneti hőmérséklet
pour point 0 °C
sűrűség
1.08 g/mL at 25 °C
SMILES string
N1CC1
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Gene therapy has become one of the most discussed techniques in biomedical research in recent years.
CRISPR/Cas9 delivery via nonviral nanoparticles shows promising advancements for gene editing in disease treatment.
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.
Microfluidic assembly improves polyamine nanoencapsulation of nucleic acids, overcoming challenges like polydispersity and poor reproducibility.