Fontos dokumentumok
347485
2-(Trimethylsilyloxy)ethyl methacrylate
contains ≤100 ppm BHT as inhibitor, 96%
Szinonimák:
2-(Trimethoxysilyl)ethyl methacrylate
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
<5 mmHg ( 25 °C)
Minőségi szint
Teszt
96%
Forma
liquid
tartalmaz
≤100 ppm BHT as inhibitor
törésmutató
n20/D 1.428 (lit.)
sűrűség
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=C)C(=O)OCCO[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H18O3Si/c1-8(2)9(10)11-6-7-12-13(3,4)5/h1,6-7H2,2-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WUGOQZFPNUYUOO-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
170.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
77 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?