Merck
408166
Sigma-Aldrich
1-(2-Pyridyl)piperazine
≥99%
Szinonimák:
2-Piperazinopyridine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H13N3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
163.22
Beilstein:
140423
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.595 (lit.)
bp
120-122 °C/2 mmHg (lit.)
sűrűség
1.072 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1CN(CCN1)c2ccccn2
InChI
1S/C9H13N3/c1-2-4-11-9(3-1)12-7-5-10-6-8-12/h1-4,10H,5-8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GZRKXKUVVPSREJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
1-(2-Pyridyl)piperazine is a piperazine derivative.
Alkalmazás
1-(2-Pyridyl)piperazine may be employed as reagent for the determination of both aliphatic and aromatic isocyanates in air by reversed-phase HPLC., It may be employed as reagent for the fluorometric determination of airborne diisocyantes.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Absorption and fluorescence of 1-(2-pyridyl)-piperazine and four diisocyanate derivatives in solution.
Salthammer T, et al.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 107(1), 159-164 (1997)
Determination of atmospheric isocyanate concentrations by high-performance thin-layer chromatography using 1-(2-pyridyl) piperazine reagent.
Ellwood PA, et al.
Analyst, 106(1258), 85-93 (1981)
P Giral et al.
European journal of pharmacology, 134(1), 113-116 (1987-01-28)
We investigated in mice the effects of one of the principal metabolites of buspirone and gepirone, 1-(2-pyridinyl)-piperazine (1-PmP), on hypothermia and reduced locomotion induced by clonidine (0.25 and 0.06 mg/kg, respectively), tests related to brain alpha-adrenergic function. Both effects were
Harvey Wong et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 35(8), 1387-1392 (2007-05-15)
The pharmacokinetics and in vivo potency of 6-hydroxybuspirone (6-OH-buspirone), a major metabolite of buspirone, were investigated. The plasma clearance (47.3 +/- 3.5 ml/min/kg), volume of distribution (2.6 +/- 0.3 l/kg), and half-life (1.2 +/- 0.2 h) of 6-OH-buspirone in rats
Determination of trace atmospheric isocyanate concentrations by reversed-phase high-performance liquid chromatography using 1-(2-pyridyl) piperazine reagent.
Goldberg PA, et al.
Journal of Chromatography A, 212(1), 93-104 (1981)