Fontos dokumentumok
P30004
1-Phenylpiperazine
≥97.0%
Szinonimák:
N-Phenyldiethylenediamine
Teszt
≥97.0%
törésmutató
n20/D 1.588 (lit.)
bp
286 °C (lit.)
sűrűség
1.062 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1CN(CCN1)c2ccccc2
InChI
1S/C10H14N2/c1-2-4-10(5-3-1)12-8-6-11-7-9-12/h1-5,11H,6-9H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YZTJYBJCZXZGCT-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
mouse ... Htr3a(15561)
rat ... Drd2(24318) , Htr1a(24473)
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
284.0 °F
Lobbanási pont (C)
140 °C
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?