Merck
412813
Sigma-Aldrich
N,N-Diglycidyl-4-glycidyloxyaniline
Szinonimák:
4-(Diglycidylamino)phenyl glycidyl ether, 4-Glycidyloxy-N ,N -diglycidylaniline, N ,N ,o -Triglycidyl-p -aminophenol, p -(Diglycidylamino)phenyl glycidyl ether
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H19NO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
277.32
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Forma
liquid
Minőségi szint
törésmutató
n20/D 1.567 (lit.)
sűrűség
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C1OC1COc2ccc(cc2)N(CC3CO3)CC4CO4
InChI
1S/C15H19NO4/c1-3-12(17-9-15-10-20-15)4-2-11(1)16(5-13-7-18-13)6-14-8-19-14/h1-4,13-15H,5-10H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AHIPJALLQVEEQF-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Giovanni Fortunato et al.
Polymers, 11(6) (2019-06-09)
Efficient and comprehensive recycling of fiber-reinforced thermosets is particularly challenging, since the irreversible degradation of the matrix component is necessary in order to separate the fiber component in high purity. In this work, a new approach to fully recyclable thermoset
Michael Giebler et al.
Polymers, 12(5) (2020-05-21)
Epoxy-anhydride vitrimers are covalent adaptable networks, which undergo associative bond exchange reactions at elevated temperature. Their service temperature is influenced by the glass transition temperature (Tg) as well as the topology freezing transition temperature (Tv), at which the covalent bond