Merck
405450
Sigma-Aldrich
Poly(Bisphenol A-co-epichlorohydrin), glycidyl end-capped
average Mn ~1,075
Szinonimák:
Bisphenol A diglycidyl ether-bisphenol A copolymer
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.23
form
chunks
Minőségi szint
molekulatömeg
average Mn ~1,075
mp
75-80 °C
átmeneti hőmérséklet
Tg (DSC) 41 °C (onset)
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)