Merck
405493
Sigma-Aldrich
Poly(Bisphenol A-co-epichlorohydrin), glycidyl end-capped
average Mn ~377
Szinonimák:
Bisphenol A diglycidyl ether-bisphenol A copolymer
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.23
Forma
liquid
Minőségi szint
molekulatömeg
average Mn ~377
törésmutató
n20/D 1.573
viszkozitás
100-150 poise(25 °C)
sűrűség
1.16 g/mL at 25 °C
SMILES string
ClCC4OC4.O3C(C3)CO.Oc1ccc(cc1)C(C)(C)c2ccc(cc2)O.OC(CO)CO
InChI
1S/C15H16O2.C3H5ClO.C3H8O3.C3H6O2/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12;4-1-3-2-5-3;4-1-3(6)2-5;4-1-3-2-5-3/h3-10,16-17H,1-2H3;3H,1-2H2;3-6H,1-2H2;3-4H,1-2H2
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Mario Martin-Gallego et al.
Polymers, 11(5) (2019-05-06)
Owing to their high strength and stiffness, thermal and environmental stability, lower shrinkage, and water resistance, epoxy resins have been the preferred matrix for the development of syntactic foams using hollow glass microspheres. Although these foams are exploited in multiple