Fontos dokumentumok
8.20138
Sigma-Aldrich
1,2,4-Benzenetricarboxylic 1,2-anhydride
for synthesis
Szinonimák:
1,2,4-Benzenetricarboxylic 1,2-anhydride, Trimellitic acid anhydride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H4O5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
192.13
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
EC index szám:
209-008-0
NACRES:
NA.22
gőznyomás
<1 Pa ( 20 °C)
Minőségi szint
Forma
solid
hatékonyság
>2730 mg/kg LD50, oral (Rat)
23000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
1-7 % (v/v)
pH
2 (20 °C, 21 g/L in H2O)
bp
240 °C/19 hPa
mp
164-168 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 227 °C
sűrűség
1.487 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
O1C(=O)c2c(ccc(c2)C(=O)O)C1=O
InChI
1S/C9H4O5/c10-7(11)4-1-2-5-6(3-4)9(13)14-8(5)12/h1-3H,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SRPWOOOHEPICQU-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (morpholine method): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 164 °C
Melting range (upper value): ≤ 168 °C
Identity (IR): passes test
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
440.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
227 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)