Merck
JKA12011
Sigma-Aldrich
NH2-PEG-NH2
Amine PEG8 Amine, monodisperse
Szinonimák:
Polyethylene glycol
About This Item
Lineáris képlet:
NH2(CH2CH2O)7CH2CH2NH2
MDL-szám:
UNSPSC kód:
51171641
NACRES:
NA.23
product name
NH2-PEG8-NH2,
form
solid
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN
Alkalmazás
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Jogi információk
Product of JenKem Technology
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)