Merck
405973
Sigma-Aldrich
2,2′-Bis[(4S)-4-benzyl-2-oxazoline]
98%
Szinonimák:
(S,S)-4,4′-Dibenzyl-2,2′-bi(2-oxazoline), (S,S)-2,2′-Bis(4-benzyl-2-oxazoline)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H20N2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
320.39
Beilstein:
4756827
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
solid
optikai aktivitás
[α]20/D −40.6°, c = 1 in ethanol
mp
129-132 °C (lit.)
funkcionális csoport
ether
phenyl
SMILES string
C1OC(=N[C@H]1Cc2ccccc2)C3=N[C@H](CO3)Cc4ccccc4
InChI
1S/C20H20N2O2/c1-3-7-15(8-4-1)11-17-13-23-19(21-17)20-22-18(14-24-20)12-16-9-5-2-6-10-16/h1-10,17-18H,11-14H2/t17-,18-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OIEQQWQZUYZCRJ-ROUUACIJSA-N
Alkalmazás
2,2′-Bis[(4S)-4-benzyl-2-oxazoline] can be used as:
  • A catalyst for the enantioselective hydrosilylation of ketones.
  • A Schiff base ligand in the preparation of rhodium(I) and palladium(II) coordination complexes.
  • A ligand in the formation of copper(I) halide complexes; applicable in the synthesis of coordination polymers.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Rhodium (I) and palladium (II) complexes with the Schiff base 2, 2′-bis ((4S)-4-benzyl-2-oxazoline)
Jones MD, et al.
Inorganica chimica acta, 357(11), 3351-3359 (2004)
Copper (I) halides: A versatile family in coordination chemistry and crystal engineering
Peng R, et al.
Coordination Chemistry Reviews, 254(1-2), 1-18 (2010)
Helmchen, G. et al.
Synlett, 257-257 (1991)
Cikkek
BOX ligand complex enhances catalytic enantioselective aziridination of styrene, with phenyl substituents proving superior over t-Bu groups.