Merck
762385
Sigma-Aldrich
6,6′-Bis(4-(S)-isopropyl-2-oxazolinyl)-2,2′-bipyridine
96%
Szinonimák:
Bipymox
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C22H26N4O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
378.47
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
96%
Forma
solid
optikai aktivitás
[α]/D -97.0°, c = 0.5% in dichloromethane
reakcióalkalmasság
reaction type: Asymmetric synthesis
reagent type: ligand
reaction type: Hydrosilylations
mp
185-190 °C
SMILES string
CC(C)[C@H]1COC(=N1)c2cccc(n2)-c3cccc(n3)C4=N[C@H](CO4)C(C)C
InChI
1S/C22H26N4O2/c1-13(2)19-11-27-21(25-19)17-9-5-7-15(23-17)16-8-6-10-18(24-16)22-26-20(12-28-22)14(3)4/h5-10,13-14,19-20H,11-12H2,1-4H3/t19-,20-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NNCROLGXDLXLJM-WOJBJXKFSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Ligand used in the asymmetric hydrosilation of ketones.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Nishiyama, H.; Yamaguchi, S. et al.
Tetrahedron Asymmetry, 4, 143-143 (1993)