Fontos dokumentumok
406147
2,2′-Isopropylidenebis[(4S)-4-tert-butyl-2-oxazoline]
99%
Szinonimák:
(S,S)-2,2′-Isopropylidene-bis(4-tert-butyl-2-oxazoline)
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
99%
optikai aktivitás
[α]20/D −120°, c = 5 in chloroform
mp
89-91 °C (lit.)
funkcionális csoport
ether
SMILES string
CC(C)(C)[C@H]1COC(=N1)C(C)(C)C2=N[C@H](CO2)C(C)(C)C
InChI
1S/C17H30N2O2/c1-15(2,3)11-9-20-13(18-11)17(7,8)14-19-12(10-21-14)16(4,5)6/h11-12H,9-10H2,1-8H3/t11-,12-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DPMGLJUMNRDNMX-VXGBXAGGSA-N
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
BOX ligand complex enhances catalytic enantioselective aziridination of styrene, with phenyl substituents proving superior over t-Bu groups.