Merck
650897
Sigma-Aldrich
(4S,4′S)-(−)-2,2′-(3-Pentylidene)bis(4-isopropyloxazoline)
97%
Szinonimák:
(4S,4′S)-(−)-2,2′-(1-Ethylpropylidene)bis(4,5-dihydro-4-isopropyloxazole), [S-(R*,R*)]-(−)-2,2′-(1-Ethylpropylidene)bis(4,5-dihydro-4-isopropyloxazole)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17H30N2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
294.43
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.4710 (lit.)
bp
120 °C/0.001 mmHg (lit.)
sűrűség
1.002 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ether
SMILES string
CCC(CC)(C1=N[C@H](CO1)C(C)C)C2=N[C@H](CO2)C(C)C
InChI
1S/C17H30N2O2/c1-7-17(8-2,15-18-13(9-20-15)11(3)4)16-19-14(10-21-16)12(5)6/h11-14H,7-10H2,1-6H3/t13-,14-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PIJFQTUSLZLNOP-ZIAGYGMSSA-N
Alkalmazás
(4S,4′S)-(−)-2,2′-(3-Pentylidene)bis(4-isopropyloxazoline) is a bisoxazoline that can be used as a ligand:
  • To prepare [11C]carboxylic acids, [11C]esters and [11C]amides using boronic acid esters and 11CO2.
  • In one of the key synthetic steps for the total synthesis of tatanan A and 3-epi-tatanan A.
  • To prepare copper(I) complex and used in a mass spectrometric method to study its chiral selectivity with different substrates.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
180.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
82.22 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Short Enantioselective Total Synthesis of Tatanan A and 3-epi-Tatanan A Using Assembly-Line Synthesis
Noble A, et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 55(51), 15920-15924 (2016)
CuI-catalyzed 11C carboxylation of boronic acid esters: A rapid and convenient entry to 11C-labeled carboxylic acids, esters, and amides
Riss PJ, et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(11), 2698-2702 (2012)
A mass spectrometric method for rapidly assaying the chiral selectivities of the copper (I) complexes of C2-symmetric ligands.
Davis MC and Gronert S.
Journal of Mass Spectrometry : Jms, 50(11), 1279-1287 (2015)
Cikkek
BOX ligand complex enhances catalytic enantioselective aziridination of styrene, with phenyl substituents proving superior over t-Bu groups.