Merck
N8501
Sigma-Aldrich
5-Nitro-1,10-phenanthroline
≥97%, crystalline
Szinonimák:
Nitroferroin
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H7N3O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
225.20
Beilstein:
196245
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
≥97%
Forma
crystalline
szín
yellow to orange
mp
202-204 °C (lit.)
oldhatóság
ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow to orange
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cc2cccnc2c3ncccc13
InChI
1S/C12H7N3O2/c16-15(17)10-7-8-3-1-5-13-11(8)12-9(10)4-2-6-14-12/h1-7H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PDDBTWXLNJNICS-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Platinum chelates of a variety of 5-substituted phenanthrolines, including this compound, were tested for cytotoxicity against L1210 murine leukemia cells. Though all tested compounds had very similar DNA-binding affinities, they exhibited a wide range of cytotoxicity.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Duygu İnci et al.
Journal of biological inorganic chemistry : JBIC : a publication of the Society of Biological Inorganic Chemistry, 22(1), 61-85 (2016-11-11)
New copper(II) complexes-dimeric-[Cu(nphen)(gly)(H
Sharon Kemp et al.
Journal of inorganic biochemistry, 101(7), 1049-1058 (2007-06-05)
Fifteen platinum(II)-based metallointercalators have been synthesised that utilise substituted 1,10-phenanthroline (phen) ligands, including 5-chloro-1,10-phenanthroline (5-Cl-phen), 5-methyl-1,10-phenanthroline (5-CH3-phen), 5-amino-1,10-phenanthroline (5-NH2-phen), 5-nitro-1,10-phenanthroline (5-NO2-phen) and dipyrido[3,2-d:2',3'-f]quinoxaline (dpq), and achiral ethylenediamine (en) and the chiral ancillary ligands 1S,2S-diaminocyclohexane (S,S-dach) and 1R,2R-diaminocyclohexane (R,R-dach). Their cytotoxicity
Kalin I Penev et al.
Medical physics, 44(5), 1948-1957 (2017-03-09)
To develop and characterize a ferrous-methylthymol blue-gelatin gel dosimeter with low optical background and appropriate additives for reduced rate of auto-oxidation and diffusion. A mixed-level multifactorial design of experiments was used to test the effects of the concentrations of sulfuric