Merck
760714
Sigma-Aldrich
S-(4-Bromobutyl) thioacetate
96% (GC)
Szinonimák:
1-Butanethiol, 4-bromo-, acetate, Acetic acid, thio-,S-(4-bromobutyl) ester, Ethanethioic acid, S-(4-bromobutyl) ester
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H11BrOS
CAS-szám:
Molekulatömeg:
211.12
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
96% (GC)
Forma
liquid
tartalmaz
copper as stabilizer
összetétel
(copper wire added to bulk material for stabilization)
tárolási körülmény
under inert gas
törésmutató
n20/D 1.518
sűrűség
1.388 g/mL at 25 °C
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(=O)SCCCCBr
InChI
1S/C6H11BrOS/c1-6(8)9-5-3-2-4-7/h2-5H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ABARMQVSPZAYRI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
S-(4-Bromobutyl) thioacetate is used as a precursor in the formation of organic self-assembled monolayers (SAMs) on metals. Deprotection reactions can then converts the thioacetate group to thiol. These are chemisorbed onto metal surfaces to form self-assembled monolayers with a high degree of structural order. They are often used as a molecular template to form functional nanostructures.
Alkalmazás
Used in the formation of Self-Assembled Monolayers on gold electrodes to modify its work function.
Tulajdonságok és előnyök
High chemical stability in air or solution. Thioacetate prevents undesirable oxidation of thiol groups in oxygen containing atmosphere. Forms homogeneous interface structure in SAMs.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
The Thioacetate-Functionalized Self-Assembled Monolayers on Au: Toward High-Performance Ion-Selective Electrode for Ag
Jin, J., Zhou, W. J., Chen, Y., Liu, Y. L., Sun, X. Q., & Xi, H. T.
Bull. Korean Chem. Soc., 35(2), 601-601 (2014)
Formation and Structure of Self-Assembled Monolayers of Octylthioacetates on Au (111) in Catalytic Tetrabutylammonium Cyanide Solution
Park, T., Kang, H., Choi, I., Chung, H., Ito, E., Hara, M., & Noh, J.
Bull. Korean Chem. Soc., 30(2), 441-441 (2009)