Merck
275816
Sigma-Aldrich
cis-Bis(benzonitrile)dichloroplatinum(II)
98%
Szinonimák:
cis-Dichlorobis(benzonitrile)platinum
About This Item
Lineáris képlet:
(C6H5CN)2PtCl2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
472.23
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
reakcióalkalmasság
core: platinum
reagent type: catalyst
mp
224 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl[Pt]Cl.N#Cc1ccccc1.N#Cc2ccccc2
InChI
1S/2C7H5N.2ClH.Pt/c2*8-6-7-4-2-1-3-5-7;;;/h2*1-5H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WAJRCRIROYMRKA-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
Catalyst for:
  • Asymmetric hydroformylation reactions
  • Allylation reactions
  • Carbene insertion into O-H bonds of alcohols
  • Cyclopropanation reactions
  • Hydrosilylation reactions
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)