Merck
701203
Sigma-Aldrich
Dichloro(dicyclopentadienyl)platinum(II)
97%
Szinonimák:
3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-Methano-1H-indene, 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methano-1H-indene, platinum complex, 4,7-Methano-1H-indene, Dichloro[(2,3,5,6-η)-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methano-1H-indene]-platinum, Platinum, dichloro(3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoindene)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H12Cl2Pt
CAS-szám:
Molekulatömeg:
398.19
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
reakcióalkalmasság
core: platinum
reagent type: catalyst
mp
220-222 °C
SMILES string
Cl[Pt]Cl.C1C=CC2[C@H]3C[C@H](C=C3)C12
InChI
1S/C10H12.2ClH.Pt/c1-2-9-7-4-5-8(6-7)10(9)3-1;;;/h1-2,4-5,7-10H,3,6H2;2*1H;/q;;;+2/p-2/t7-,8+,9?,10?;;;/m1.../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WGIHWYYQPYXMJF-FNUOOURPSA-L
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)