Fontos dokumentumok
8.14645
Sigma-Aldrich
Tetra-n-butylammonium chloride
for synthesis
Szinonimák:
Tetra-n-butylammonium chloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H36ClN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
277.92
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352107
EC index szám:
214-195-7
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Forma
solid
pH
5-8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
41-44 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 110 °C
térfogatsúly
700 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Cl-].[N+](CCCC)(CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.ClH/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NHGXDBSUJJNIRV-UHFFFAOYSA-M
Analízis megjegyzés
Assay (argentometric, calc. on anhydrous substance): ≥ 95.0 %
Water (K. F.): ≤ 5.0 %
Identity (IR): passes test
Might contain up to 5% bromide.
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Piktogramok
Exclamation markHealth hazard
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F
Lobbanási pont (C)
110 °C