Fontos dokumentumok
15102
Bismuth(III) gallate basic hydrate
≥98.0% (calc. on dry substance, KT)
Szinonimák:
2,7-Dihydroxy-1,3,2-benzodioxabismole-5-carboxylic acid, Bismuth subgallate, Dermatol
Teszt
≥98.0% (calc. on dry substance, KT)
Forma
solid
reakcióalkalmasság
core: bismuth
reagent type: catalyst
szennyeződések
~10% water
SMILES string
O.O[Bi]1Oc2cc(cc(O)c2O1)C(O)=O
InChI
1S/C7H6O5.Bi.2H2O/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10;;;/h1-2,8-10H,(H,11,12);;2*1H2/q;+3;;/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VJXPXOVBMBKEHX-UHFFFAOYSA-K
Alkalmazás
- Pharmacological activity, specifically NO and PGE2 production by macrophages
- Treatment of Helicobacter pylori infections
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?