Fontos dokumentumok
248592
Bismuth(III) nitrate pentahydrate
reagent grade, 98%
Szinonimák:
Bismuth trinitrate pentahydrate
About This Item
Javasolt termékek
grade
reagent grade
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
crystals
reakcióalkalmasság
core: bismuth
reagent type: catalyst
bp
75-80 °C (lit.)
mp
30 °C (lit.)
SMILES string
O=[N+](O[Bi](O[N+]([O-])=O)O[N+]([O-])=O)[O-].C
InChI
1S/CH4.Bi.3NO3/c;;3*2-1(3)4/h1H4;;;;/q;+3;3*-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DPLOIMSBRDLLRI-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?