Merck
348082
Sigma-Aldrich
Potassium dichloroacetate
98%
Szinonimák:
Dichloroacetic acid potassium salt
About This Item
Lineáris képlet:
Cl2CHCO2K
CAS-szám:
Molekulatömeg:
167.03
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt
98%
Forma
powder, crystals or chunks
reakcióalkalmasság
core: potassium
mp
200 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[K+].[O-]C(=O)C(Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl2O2.K/c3-1(4)2(5)6;/h1H,(H,5,6);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KDGSZJXXQWMOKP-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
  • Suppressing Residual Lead Iodide and Defects in Sequential-Deposited Perovskite Solar Cell via Bidentate Potassium Dichloroacetate Ligand: Introduces potassium dichloroacetate to passivate residual lead iodide defects in perovskite solar cells, enhancing their efficiency and stability (Y Yang, J Liang, Z Zhang, C Tian, X Wu, 2022).
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Nora Yucel et al.
Cell reports, 27(13), 3939-3955 (2019-06-27)
The impact of glucose metabolism on muscle regeneration remains unresolved. We identify glucose metabolism as a crucial driver of histone acetylation and myogenic cell fate. We use single-cell mass cytometry (CyTOF) and flow cytometry to characterize the histone acetylation and
R Commander et al.
Nature communications, 11(1), 1533-1533 (2020-03-27)
Phenotypic heterogeneity exists within collectively invading packs of tumor cells, suggesting that cellular subtypes cooperate to drive invasion and metastasis. Here, we take a chemical biology approach to probe cell:cell cooperation within the collective invasion pack. These data reveal metabolic