Fontos dokumentumok
399558
Lithium nitride
−60 mesh, ≥99.5%
Szinonimák:
Trilithium nitride
Teszt
≥99.5%
form
powder
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
részecskeméret
−60 mesh
mp
840-850 °C (N2)
sűrűség
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
[Li]N([Li])[Li]
InChI
1S/3Li.N
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IDBFBDSKYCUNPW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?