Fontos dokumentumok
112194
Hexachloro-1,3-butadiene
96%
Szinonimák:
Perchlorobutadiene
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
0.2 mmHg ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
96%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.555 (lit.)
bp
210-220 °C (lit.)
mp
−22-−19 °C (lit.)
sűrűség
1.665 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
SMILES string
Cl\C(Cl)=C(Cl)/C(Cl)=C(\Cl)Cl
InChI
1S/C4Cl6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RWNKSTSCBHKHTB-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?