Fontos dokumentumok
201049
Lithium hydride
powder, −30 mesh, ≥95%
Szinonimák:
LiH
Teszt
≥95%
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
részecskeméret
−30 mesh
mp
680 °C (lit.)
sűrűség
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
[Li]
InChI
1S/Li.H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SIAPCJWMELPYOE-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Mechanochemical Effect of Severe Plastic Deformations: Metal Alloys, Hydrides and Molecular Solids