Fontos dokumentumok
776289
N,N′-Bis(3-pentyl)perylene-3,4,9,10-bis(dicarboximide)
98% (HPLC)
Szinonimák:
2,9-Di(pent-3-yl)-anthra[2,1,9-def,6,5,10-d′e′f′]diisoquinoline-1,3,8,10-tetrone, N,N′-Bis(ethylpropyl)perylene-3,4,9,10-tetracarboxylicdimide, N,N-Bis(ethylpropyl)perylene-3,4,9,10-tetracarboxylicdiimide, Anthra[2,1,9-def:6,5,10-d′e′f′]diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone, 2,9-bis(1-ethylpropyl)-, PBI
Teszt
98% (HPLC)
form
powder
mp
>450 °C
λmax
524, 488, 457 nm in dichloromethane
SMILES string
CCC(CC)N1C(=O)c2ccc3c4ccc5C(=O)N(C(CC)CC)C(=O)c6ccc(c7ccc(C1=O)c2c37)c4c56
InChI
1S/C34H30N2O4/c1-5-17(6-2)35-31(37)23-13-9-19-21-11-15-25-30-26(34(40)36(33(25)39)18(7-3)8-4)16-12-22(28(21)30)20-10-14-24(32(35)38)29(23)27(19)20/h9-18H,5-8H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AIPBSZJAQGGCPD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Perylene bisimide dye used for organic photovoltaics (OPVs). A PCE of 1.75% was demonstrated with the solvent vapor annealed films; representing the best among the solar cells based on the single molecule materials.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Fabrication procedure of organic field effect transistor device using a soluble pentacene precursor.
Solution-processed organic photovoltaic devices (OPVs) have emerged as a promising clean energy generating technology due to their ease of fabrication, potential to enable low-cost manufacturing via printing or coating techniques, and ability to be incorporated onto light weight, flexible substrates.