Merck
388246
Sigma-Aldrich
Dimethylamine solution
2.0 M in methanol
Szinonimák:
N,N-Dimethylamine
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2NH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
45.08
Beilstein:
605257
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
koncentráció:
1.90 -2.20 M (NaOH, titration)
2.0 M in methanol
Forma
liquid
Minőségi szint
koncentráció
1.90 -2.20 M (NaOH, titration)
2.0 M in methanol
sűrűség
0.775 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CNC
InChI
1S/C2H7N/c1-3-2/h3H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Dimethylamine, a secondary amine, is used as a raw material for the production of many agrichemicals and pharmaceuticals. The solvents dimethylformamide (DMF) and dimethylacetamide (DMA) are derived from dimethylamine. It is also used as a precursor for the preparation of amido derivatives.
Alkalmazás
Dimethylamine can be used as a precursor for the preparation of a number of chemical building blocks such as dimethyl(3-chloropropyl)amine , 2-chloro-N,N-dimethylethanimidamide , and 4, 6-dichloro-2-(dimethylamino)-1,3,5-triazine .
Kiszerelés
The 25 mL Sure/Seal bottle is recommended as a single-use bottle. Repeated punctures will likely result in decreased performance of product.
Jogi információk
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Eyes, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
41.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
5 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synthesis of 2-amino-4-imino-4, 5-dihydrothiazoles from N-sulfonyl-α -chloroamidines and thiourea
Abdelaal SM and Bauer L
Journal of Heterocyclic Chemistry, 25(6), 1849-1856 (1988)
4-Dimethylaminobutyraldehyde diethyl acetal
FENG R-l, et al.
JOURNAL-SHANDONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY NATURAL SCIENCE, 5 (2011)
Methylamines
van Gysel A B and Musin W
Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry (1997)
Synthesis of 3-{4-[4-dimethylamino-6-(4-methyl-2-oxo-2H-chromen-7-yloxy)-[1, 3, 5] triazin-2-ylamino]-phenyl}-2-phenyl-5-(4-pyridin-2-yl-piperazin-1-ylmethyl)-thiazolidin-4-one and their biological evaluation
Patel D, et al.
Medicinal Chemistry Research, 21(10), 2926-2944 (2012)
L Lee et al.
Cancer research, 41(10), 3992-3994 (1981-10-01)
Using a method for nitrosamine analysis that gives high recovery values and that is free from artifactual synthesis of nitrosamines, we have shown that human feces do not contain volatile nitrosamines (detection limit, 0.1 to 0.5 microgram/kg). We also showed