Fontos dokumentumok
8.02801
Sigma-Aldrich
ε-Caprolactone
for synthesis
Szinonimák:
ε-Caprolactone, 2-Oxepanone, 6-Hydroxycaproic acid lactone
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H10O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
114.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352115
EC index szám:
207-938-1
NACRES:
NA.22
gőznyomás
0.013 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
204 °C
hatékonyság
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
5990 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
1.2-9 % (v/v)
bp
235 °C/1013 hPa
mp
-1.5 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 127 °C
sűrűség
1.07 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C6H10O2/c7-6-4-2-1-3-5-8-6/h1-5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PAPBSGBWRJIAAV-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Redox Control of Group 4 Metal Ring-Opening Polymerization Activity toward l-Lactide and ε-Caprolactone: Discusses the impact of redox conditions on the efficiency of ring-opening polymerization of ε-caprolactone, important for synthesizing biodegradable plastics (X Wang, JL Brosmer, 2014).
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.075 - 1.076
Water (K. F.): ≤ 0.10 %
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
228.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
109 °C - closed cup