Fontos dokumentumok
384410
Chlorotrimethylsilane solution
1.0 M in THF
Szinonimák:
Trimethylchlorosilane
About This Item
Javasolt termékek
Forma
liquid
Minőségi szint
koncentráció
1.0 M in THF
sűrűség
0.88 g/mL at 25 °C
SMILES string
C[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C3H9ClSi/c1-5(2,3)4/h1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IJOOHPMOJXWVHK-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- To synthesize allenylsilane via carbolithiation of conjugated enynes with aryllithium.
- In the reductive coupling of aldehydes and ketones to produce corresponding 1,2 diols in the presence of zirconocene dichloride and magnesium.
- To prepare 4,4′-bis(trimethylsilyl)bicyclohexyl-2,2′-diene from 1,3-cyclohexadiene by reductive disilylation reaction.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
-4.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-20 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)