Fontos dokumentumok
553441
Tris(tert-pentoxy)silanol
≥99.99%
Szinonimák:
TPS
Teszt
≥99.99%
Forma
liquid
bp
96-99 °C/2-3 mmHg (lit.)
sűrűség
0.944 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCC(C)(C)O[Si](O)(OC(C)(C)CC)OC(C)(C)CC
InChI
1S/C15H34O4Si/c1-10-13(4,5)17-20(16,18-14(6,7)11-2)19-15(8,9)12-3/h16H,10-12H2,1-9H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ORJFXWYTRPGGRK-UHFFFAOYSA-N
kiegészítő
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
222.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
106 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
atomic layer deposition (ALD), microelectronics, Mo:Al2O3 films, nanocomposite coating, photovoltaics, semiconductor devices, W:Al2O3 films, composite films, layer-by-layer
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.
Synthesis of Melting Gels Using Mono-Substituted and Di-Substituted Alkoxysiloxanes