Merck
127787
Sigma-Aldrich
Crotonoyl chloride
technical grade, 90%
Szinonimák:
(E)-Crotonoyl chloride, trans-Crotonoyl chloride
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH=CHCOCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
104.53
Beilstein:
506118
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
90%
grade
technical grade
Minőségi szint
Teszt
90%
tartalmaz
1500 ppm hydroquinone as stabilizer
törésmutató
n20/D 1.459 (lit.)
bp
120-123 °C (lit.)
sűrűség
1.091 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
acyl chloride
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C\C=C\C(Cl)=O
InChI
1S/C4H5ClO/c1-2-3-4(5)6/h2-3H,1H3/b3-2+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RJUIDDKTATZJFE-NSCUHMNNSA-N
Alkalmazás
Crotonoyl chloride was used in the synthesis of α,β-unsaturated ester.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
95.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
35 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Double asymmetric induction as a mechanistic probe: the doubly diastereoselective conjugate addition of enantiopure lithium amides to enantiopure α,β-unsaturated esters and enantiopure α,β-unsaturated hydroxamates.
Davies SG, et al.
Tetrahedron, 67(34), 6382-6403 (2011)