Fontos dokumentumok
119342
(Dimethylaminomethyl)ferrocene
≥95%
Szinonimák:
(Ferrocenylmethyl)dimethylamine, Ferrocenemethylamine, N,N-Dimethylferrocenylmethylamine
Teszt
≥95%
reakcióalkalmasság
core: iron
reagent type: catalyst
törésmutató
n20/D 1.59 (lit.)
bp
124-128 °C/2.5 mmHg (lit.)
sűrűség
1.228 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.CN(C)C[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/C8H12N.C5H5.Fe/c1-9(2)7-8-5-3-4-6-8;1-2-4-5-3-1;/h3-6H,7H2,1-2H3;1-5H;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JJJSTEANRWLZBH-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
- A Precursor in the preparation of iron oxide and magnesium-doped iron oxide films by atomic layer deposition (ALD).
- An amine ligand in the synthesis of pentacarbonyl{[(dimethylamino)methyl]ferrocene}tungsten complex.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?