Fontos dokumentumok
379891
Periodic acid
99.999% trace metals basis
Teszt
99.999% trace metals basis
form
crystals
reakcióalkalmasság
reagent type: oxidant
mp
122 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble
SMILES string
OI(O)(O)(O)(O)=O
InChI
1S/H5IO6/c2-1(3,4,5,6)7/h(H5,2,3,4,5,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- In the oxidative cleavage of 1,2 diols and epoxides to ketones or aldehydes.
- For the oxidation of alcohols to ketones or aldehydes in the presence of pyridinium chlorochromate as a catalyst.
- For the oxidation of sulfides to sulfones using chromium(VI) oxide catalyst.
- For the oxidation of naphthalenes and anthracene to quinones using chromium(VI) oxide catalyst.
- In the synthesis of polyaniline (Pani) by chemical polymerization.
- N-nitrosation of secondary amines using various heterogeneous catalysts in the presence of Na2NO3.
- In combination with sodium bisulfate for the preparation iodohydrin substituents by the addition of I-OH to alkenes.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Oral
Célzott szervek
Thyroid
Tárolási osztály kódja
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?