Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Teszt
99%
99.0-101.0% (ACS specification)
form
powder or crystals
reakcióalkalmasság
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
reagent type: oxidant
szennyeződések
≤0.01% insolubles
≤0.01% other halogens
izzítási maradék
≤0.01%
mp
122 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble
anion nyomok
sulfate (SO42-): ≤0.01%
kation nyomok
Fe: ≤0.003%
heavy metals: ≤0.005%
alkalmazás(ok)
histology
SMILES string
OI(O)(O)(O)(O)=O
InChI
1S/H5IO6/c2-1(3,4,5,6)7/h(H5,2,3,4,5,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Oxidation of alcohols to ketones and aldehydes.
- Oxidation hydroxylamine derivatives.
- Oxidation of arenes to quinones.
- Deprotection of the dithio- and oxathio-derivatives.
- Oxidative degradation of epoxidized natural rubber (ENR).
- Oxidation of urazoles and bis-urazoles to triazolinediones.
- Oxidative cleavage of glucosazone.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Oral
Célzott szervek
Thyroid
Tárolási osztály kódja
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3