Fontos dokumentumok
1.00524
Supelco
Periodic acid
for analysis EMSURE®
Szinonimák:
Periodic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
H5IO6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
227.94
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352301
EC index szám:
233-937-0
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
≥99.5% (iodometric)
form
solid
szennyeződések
≤0.5% Iodic acid (acidimetric)
izzítási maradék
≤500 ppm (as sulfates)
pH
1.2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
122 °C
oldhatóság
ethanol: soluble at 20 °C
water: soluble at 20 °C
térfogatsúly
1400 kg/m3
anion nyomok
bromide, bromate, chloride, chlorate (as Cl-): ≤100 ppm
iodide (I-): ≤10 ppm
nitrate (NO3-): ≤10 ppm
sulfate (SO42-): ≤100 ppm
kation nyomok
Fe: ≤5 ppm
alkalmazás(ok)
histology
tárolási hőmérséklet
15-25°C
InChI
1S/H5IO6/c2-1(3,4,5,6)7/h(H5,2,3,4,5,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Histological and Chemical Analysis of Heavy Metals in Kidney and Gills of Boops boops: Melanomacrophages Centers and Rodlet Cells as Environmental Biomarkers.: This study utilized periodic acid in the analytical characterization of heavy metals in marine organisms, providing insights into environmental biomarkers relevant for chemical analysis in aquatic settings (Lauriano ER et al., 2022).
  • Histochemical study of the effects on abomasal mucins of Haemonchus contortus or Teladorsagia circumcincta infection in lambs.: Investigates the interaction between parasitic infections and mucosal surfaces, where periodic acid staining could be applied to analyze mucin carbohydrates (Savoian MS et al., 2016).
Analízis megjegyzés
Assay (iodometric): ≥ 99.5 %
Iodic acid (acidimetric): ≤ 0.5 %
Chloride, Chlorate, Bromide, Bromate (as Cl): ≤ 100 ppm
Iodide (I): ≤ 10 ppm
Nitrate (NO₃): ≤ 10 ppm
Sulfate (SO₄): ≤ 100 ppm
Fe (Iron): ≤ 5 ppm
Residue on ignition (as sulfates): ≤ 500 ppm
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Oral
Célzott szervek
Thyroid
Tárolási osztály kódja
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3