Fontos dokumentumok
P0430
Periodic acid
suitable for electrophoresis, ≥99%
Szinonimák:
Iodic acid, Orthoperiodic acid, Paraperiodic acid
Teszt
≥99%
form
powder or crystals
reakcióalkalmasság
reagent type: oxidant
technika/technikák
electrophoresis: suitable
mp
122 °C (lit.)
oldhatóság
water: 100 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
OI(O)(O)(O)(O)=O
InChI
1S/H5IO6/c2-1(3,4,5,6)7/h(H5,2,3,4,5,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Oral
Célzott szervek
Thyroid
Tárolási osztály kódja
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Cikkek
Understand sialic acid structure, function, signaling, and modifications. Easily find products for sialic acid research.