Merck
730572
Sigma-Aldrich
Triphenylaluminum solution
1 M in dibutyl ether
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18H15Al
CAS-szám:
Molekulatömeg:
258.29
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
liquid
Minőségi szint
koncentráció
1 M in dibutyl ether
sűrűség
0.868 g/mL at 25 °C
SMILES string
c1ccc(cc1)[Al](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/3C6H5.Al/c3*1-2-4-6-5-3-1;/h3*1-5H;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JQPMDTQDAXRDGS-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
62.6 °F
Lobbanási pont (C)
17 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)