Fontos dokumentumok
379115
DCC
1.0 M in methylene chloride, for peptide synthesis
Szinonimák:
N,N′-Dicyclohexylcarbodiimide solution
About This Item
Javasolt termékek
product name
DCC, 1.0 M in methylene chloride
form
liquid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reaction type: Coupling Reactions
koncentráció
1.0 M in methylene chloride
sűrűség
1.247 g/mL at 25 °C
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
C1CCC(CC1)N=C=NC2CCCCC2
InChI
1S/C13H22N2/c1-3-7-12(8-4-1)14-11-15-13-9-5-2-6-10-13/h12-13H,1-10H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QOSSAOTZNIDXMA-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?