Fontos dokumentumok
36650
DCC
≥99.0% (GC), for peptide synthesis
Szinonimák:
N,N′-Dicyclohexylcarbodiimide
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
DCC, puriss., ≥99.0% (GC)
grade
puriss.
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
Forma
solid
reakcióalkalmasság
reaction type: Coupling Reactions
bp
122-124 °C/6 mmHg (lit.)
mp
32.0-37.0 °C
34-35 °C (lit.)
oldhatóság
methylene chloride: 0.1 g/mL, clear, colorless
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
C1CCC(CC1)N=C=NC2CCCCC2
InChI
1S/C13H22N2/c1-3-7-12(8-4-1)14-11-15-13-9-5-2-6-10-13/h12-13H,1-10H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QOSSAOTZNIDXMA-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Általános leírás
Alkalmazás
It may be also used to synthesize:
- 1,3-Thiazetedine derivatives via [2+2] cycloaddition with 2-phenylethenyl- and 2-(4-nitrophenyl)ethenyl isothiocyanates.
- 1,3,5-Oxadiazine-4-thiones via [4+2] cycloaddition with benzoyl isothiocyanates.
- Sterically hindered 1,3,4-oxadiazole derivatives by reacting with (N-isocyanimino)triphenylphosphorane the presence of aromatic (or heteroaromatic) carboxylic acids.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?