Fontos dokumentumok
241741
Copper(II) oxide
ACS reagent, ≥99.0%
Szinonimák:
Cupric oxide
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Teszt
≥99.0%
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: copper
szennyeződések
Free alkali, passes test
≤0.002% N compounds
≤0.01% C compounds
≤0.02% S compounds
≤0.02% insol. dil. HCl
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.02%
kation nyomok
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤0.05%
K: ≤0.02%
Na: ≤0.05%
SMILES string
[Cu]=O
InChI
1S/Cu.O
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QPLDLSVMHZLSFG-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?