Merck
343153
Sigma-Aldrich
Cobalt(II) oxide
−325 mesh
Szinonimák:
Cobaltous oxide
About This Item
Lineáris képlet:
CoO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
74.93
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Forma
powder
Minőségi szint
részecskeméret
−325 mesh
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
O=[Co]
InChI
1S/Co.O
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IVMYJDGYRUAWML-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Repr. 1B - Resp. Sens. 1B - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.