Fontos dokumentumok
PHL80152
Hydroxytyrosol
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
3-Hydroxytyrosol, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethanol, 3,4-Dihydroxyphenethyl alcohol, DOPET, Homoprotocatechuyl alcohol
About This Item
Javasolt termékek
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥90.0% (HPLC)
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OCCc1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H10O3/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(11)5-6/h1-2,5,9-11H,3-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JUUBCHWRXWPFFH-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Neuroprotective Applications: Research highlights Hydroxytyrosol′s neuroprotective properties, particularly in treating neuroblastoma. This study assesses the therapeutic potential of olive oil components, including Hydroxytyrosol, underscoring their role in neurodegenerative disease studies (Goncalves et al., 2024).
- Antioxidant Properties: Hydroxytyrosol is recognized for its significant antioxidant effects. This study focuses on the metabolic changes in olives and elucidates Hydroxytyrosol′s contribution, reinforcing its importance in antioxidant properties research (Miho et al., 2024).
- Anti-inflammatory Effects: The anti-inflammatory effects of Hydroxytyrosol are explored in various contexts, including its role in inhibiting chronic inflammation pathways, which is pivotal for pharmaceutical research on natural phenolic compounds in cancer and cardiovascular health (Luo et al., 2024).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)