Fontos dokumentumok
138924
Cyclooctatetraene
98%
Szinonimák:
[8]Annulene
Teszt
98%
form
liquid
tartalmaz
0.1% hydroquinone as inhibitor
törésmutató
n20/D 1.537 (lit.)
bp
142-143 °C (lit.)
mp
−5-−3 °C (lit.)
sűrűség
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C1=CC=CC=CC=C1
InChI
1S/C8H8/c1-2-4-6-8-7-5-3-1/h1-8H/b2-1-,3-1-,4-2-,5-3-,6-4-,7-5-,8-6-,8-7-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KDUIUFJBNGTBMD-BONZMOEMSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Used in the synthesis of highly organic film for silicon surfaces to improve its chemical and physical properties.
- Used in liquid state organic dye lasers.
- Used as triplet state quencher to reduce dye blinking.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
71.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
22 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?