Merck
529559
Sigma-Aldrich
Cerium(III) acetate hydrate
99.99% trace metals basis
About This Item
Lineáris képlet:
Ce(CH3CO2)3 · xH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
317.25 (anhydrous basis)
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
99.99% trace metals basis
form
powder or crystals
reakcióalkalmasság
core: cerium
reagent type: catalyst
SMILES string
O.CC(=O)O[Ce](OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/3C2H4O2.Ce.H2O/c3*1-2(3)4;;/h3*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;;+3;/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AERUOEZHIAYQQL-UHFFFAOYSA-K
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.