Fontos dokumentumok
348678
Palladium
foil, thickness 1.0 mm, 99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Palladium (powder), Palladium black, Palladium element
Teszt
99.9% trace metals basis
form
foil
ellenállás
9.96 μΩ-cm, 20°C
vastagság
1.0 mm
bp
2970 °C (lit.)
mp
1554 °C (lit.)
sűrűség
12.02 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Pd]
InChI
1S/Pd
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Mennyiség
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Combinatorial Materials Science identifies breakthrough materials through systematic exploration, aiding material discovery.