Merck
537918
Sigma-Aldrich
3-(Ethylenediamino)propyl-functionalized silica gel
200-400 mesh, extent of labeling: 1.4 mmol/g loading
Szinonimák:
Diamine-3 functionalized silica gel
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
reagent type: chelator
Minőségi szint
a címkézés mértéke
1.4 mmol/g loading
külső felület
500 m2/g
részecskeméret
200-400 mesh
pórusméret
60 Å pore size
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=[SiH2].CCCNCCN
InChI
1S/C5H14N2.H2OSi/c1-2-4-7-5-3-6;1-2/h7H,2-6H2,1H3;2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RTSSTXAEEVVOBI-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Metal Scavenger: Zn, Ni(II), Pb, Cd, and Hg
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)