Merck
246751
Sigma-Aldrich
Polyethylenimine on silica gel
powder, 40-200 mesh
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
powder
Minőségi szint
részecskeméret
40-200 mesh
SMILES string
O[SiH3].C1CN1
Related Categories
Alkalmazás
Ion-exchange resin
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)